Learn More
Hellma™ X2 Küvette 100-QS 10 mm 3500 ul spektral M SCHICHTDICKE
Marke:  Hellma™ 100-10-K-40
Artikelnummer. 13429418
  • 297.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Spezifikation
Match Pair Dish
Quartz Suprasil
2Pack
200 to 2500 nm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ X2 Küvette 100-QS 10 mm 3500 ul spektral M SCHICHTDICKE > Material: Quartz Suprasil