Learn More
Fisherbrand™ X4 CELL FAR UV RECTNGLR 10MM
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Marke:  Fisherbrand™ 14958114
Artikelnummer. 15216023
  • 1235.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: PTFE-Stopfen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Zelle ist 12.5 mm breit
  • Rechteckige Zellen mit 10 mm Pfadlänge
  • Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Spezifikation
Spezifikation
Makroabsorptionszelle
Quarz
4/Packung, 8 Packungen/Karton
200 bis 2.500 nm
Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot
3000 μl
10 mm
10 mm
45 mm
12,5mm
Rechteck
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Fisherbrand™ X4 CELL FAR UV RECTNGLR 10MM > Mit PTFE-Stopfen; Makro; Quarz; zwei durchsichtige Fenster; 200 bis 2500 nm; 3000 μl; 4/Pckg.;8 Pckg./Karton