Learn More
Hellma™ Durchflussküvetten aus Quarzglas für den kurzwelligen UV-Bereich
756.07 CHF - 2198.10 CHF
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12647201
|
Hellma™
170-000-2-40 |
2 mm |
756.07 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12343700
|
Hellma™
170-700-2-40 |
2mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11716274
|
Hellma™
170-700-2-40 |
2mm |
861.12 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11774296
|
Hellma™
170700-0.1-40 |
0,1mm |
1095.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11967105
|
Hellma™
170-700-1-40 |
1mm |
818.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11726254
|
Hellma™
170-700-1-40 |
1mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Ausführung:QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm.
Für Fotometrie und Spektralfotometrie im AIu-Halter mit 2 SchraubanschlüΒen M6x1 und FEP-Schläuchen AuΒen-φ 1,9mm, Innen-φ 1,1mm, 500mm lang.
Andere Schichtdicken, Aperturen und Zentrumshöhen lieferbar.
Typ: 170.700-QS
Schichtdicke: 1mm
Höhe AuΒen/Zentrum: 35/alle MaΒemm
Apertur: 17,5x3,5mm
Volumen: 62 μl
Spezifikation
Durchflusszelle Far UV | |
Quartz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ Durchflussküvetten aus Quarzglas für den kurzwelligen UV-Bereich