Learn More
Hellma™ Durchflussküvetten aus Quarzglas für den kurzwelligen UV-Bereich
Marke:  Hellma™ 170700-0.1-40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11774296
  • 1095.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Ausführung:
QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm.
Für Fotometrie und Spektralfotometrie im AIu-Halter mit 2 SchraubanschlüΒen M6x1 und FEP-Schläuchen AuΒen-φ 1,9mm, Innen-φ 1,1mm, 500mm lang.
Andere Schichtdicken, Aperturen und Zentrumshöhen lieferbar.
Typ: 170.700-QS
Schichtdicke: 1mm
Höhe AuΒen/Zentrum: 35/alle MaΒemm
Apertur: 17,5x3,5mm
Volumen: 62 μl
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszelle Far UV
Quarz
0,1mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ Durchflussküvetten aus Quarzglas für den kurzwelligen UV-Bereich > Lichtweg:0,1mm