Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0.2mL, 96-well package
Bietet eine hervorragende Reproduzierbarkeit bei minimaler Abweichung von Well zu Well und Instrument zu Instrument. Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und optimale Benutzererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten.
Marke: Applied Biosystems™ A44290
90232.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO Echtzeit-PCR-System verfügt über alle Funktionen des QS6 FLEX Systems und über intelligente Funktionen für einen intelligenten, innovativen und fortschrittlichen Arbeitsablauf im Labor. Dazu gehören:
- Gesichtserkennung, freihändiges Anmelden und Zugriff auf Ihr persönliches Profil
- Freihändige Bedienung; Durchführen grundlegender Operationen mit Sprachbefehlen
- Intelligenter RFID-Plattenablauf (Radio Frequency Identification); 2 integrierte RFID-Lesegeräte zur Erkennung und Dekodierung von Applied Biosystems™ TaqMan™ Smart Plates
- Smart Help; Für eine schnellere, effizientere und effektivere Lösungsfindung bei Instrumenten- und Anwendungsproblemen
- Smart Remote Support; Ein Echtzeit-Audio-/Video-Kollaborationstool und ein erweitertes Remote-Desktop-Support-Tool, das die Ausfallzeiten von Geräten von Tagen auf Minuten reduziert
- Hervorragende Reproduzierbarkeit bei minimaler Variation zwischen verschiedenen Wells und Instrumenten.
- Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und optimale Benutzererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten.
Spezifikation
PC/Laptop | |
96 | |
54,7 cm | |
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung) | |
4°bis 99,9 °C | |
QuantStudio 6 PRO | |
0,2 ml (96-Well) | |
CMOS-Technologie | |
38 kg |
0,4 °C | |
Touchscreen | |
33,8 cm | |
52,5 cm | |
6,5 °C/Sek. | |
Strahlend weiße LED | |
5/6 Ziele | |
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5 | |
96-Well |