Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select siRNA-Bibliothek V4 für Phosphatase, Mensch
For the first time, you can obtain the benefits of Ambion™ Silencer™ Select siRNAs in a convenient pre-plated, library format.
Marke:  Invitrogen™ 4397919
Artikelnummer. 10065164
  • 14850.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Pharma und Biopharma, RNAi, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung
894 einzigartige siRNAs (0.25 nmol), passend für jedes der 298 menschlichen Phosphatase-Gene, insgesamt (12) 96-Well-Platten: (9) Platten mit jeweils 88 siRNAs
Standard
-4 °C
96-Well-Platte
siRNA
Raumtemperatur
Silencer™ Select Human Phosphatase siRNA Library V4, 1 Set, Pulver, Menschengattung, 96-Well-Platten-Format, Phosphatasen Druggable Target, –20 °C Lagertemperatur, Verwendung in Pharma und Biopharma, RNAi, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung
Pulver
Silencer™ Select siRNA-Bibliothek V4 für humane Phosphatasen
1 Set
-20 °C
Human
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™
Phosphatasen
Name des Produkts
Invitrogen™ Silencer™ Select siRNA-Bibliothek V4 für Phosphatase, Mensch > 1 Set