Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Sulfit, Semi-quantitative Teststreifen
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Sulfit in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfitteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
Marke:  Macherey-Nagel™ 91306
Artikelnummer. 10271611
  • 32.15 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Sulfit in Lösungen.Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfitteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
  • Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb von 20 Sekunden
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
Weiß bis lachsfarben
Bestimmung von Sulfit
100/Packung
20 s
Streifen
0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/l SO32-
30 °C
Semi-qualitative Teststreifen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Sulfit, Semi-quantitative Teststreifen > Farbindikator: Weiß bis lachsfarben