Learn More
Palladium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Pd in 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 196171000
50.99 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10472581
  • 53.67 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 13-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Palladium standard solution
Kunststoffflasche
100 mL
1.05
Lösung
997 to 1003 μg/mL of Pd (2+) in 10% HCl (20°C)
-25.0°C
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
1 mg/ml Pd in 10% HCl
7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5
1.0500g/mL
Pd
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Braun-Rot
107.0°C
Löslichkeit in Wasser: löslich.
Palladium
23938
AAS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Palladium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Pd in 10 % HCl, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml-Kunststoffflasche