Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human Housekeeping Gene Panel, 30-plex
The QuantiGene Plex Human Housekeeping Gene Panel, 30-plex, enables measurement of the expression of relevant human housekeeper genes through the analysis of 30 RNA targets and biomarkers in a single well using Luminex xMAP technology in combination with branched DNA signal amplification.
Marke:  Invitrogen™ QGP-130-HUHKPANEL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18705465
  • 4045.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
96-Well
Luminex™ Instrument
QuantiGene™ Plex
1 Plate
Human
Fluoreszenz
QuantiGene Gene Expression Assay
Target-specific probe set and magnetic capture beads (premixed and ready to use).
Store probe set and capture beads at 4°C.
Do not freeze the capture beads, as they can be damaged if frozen.
Multiplex-Panel
Nasseis
Purified RNA, cell/blood/FFPE lysates, tissue homogenates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer443637-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number
Chargennummer441874-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number
Chargennummer433817-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2024 Catalog NumberQGP-130-HUHKPANEL
Chargennummer426028-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog NumberQGP-130-HUHKPANEL
Chargennummer426028-000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog NumberQGP-130-HUHKPANEL
Name des Produkts
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Human Housekeeping Gene Panel, 30-plex > 1 Platte