Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ dsDNA Assay-Kits, hohe Empfindlichkeit (HS) und großer Bereich (BR)
GREENER_CHOICE
Für eine einfache und genaue dsDNA-Quantifizierung ermöglichen die Quant-iT 1X dsDNA HS- und BR-Assays bis zu 1.000 fluoreszenzbasierte Assays in einem 96-Well-Mikrotiterplattenformat.
630.00 CHF - 640.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produktlinie Quant-iT
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Assay Bestimmungsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Assay Bestimmungsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
15870210
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
Q33232
1000 assays 1 x dsDNA, hohe Empfindlichkeit 0,2 bis 100 ng
630.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17116039
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
Q33267
1 kit 1 x dsDNA, breites Spektrum 4 bis 4000 ng
640.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Quant-iT 1X dsDNA HS (High-Sensitivity) und Quant-iT 1X dsDNA BR (Broad Range) Assay-Kits können Sie die DNA-Quantifizierung einfach und präzise in einer gebrauchsfertigen 1X-Formulierung vornehmen. Beide Kits bieten eine gebrauchsfertige Arbeitslösung. Laden Sie einfach Ihre Probe, geben Sie die Qubit 1X dsDNA HS- oder BR-Arbeitslösung hinzu und messen Sie die Konzentration mit einem Fluoreszenz-basierten Mikrotiterplatten-Lesegerät.
Die Quant-iT 1X dsDNA HS- und BR Assay-Kits sind für doppelsträngige DNA (dsDNA) über RNA hochselektiv und bieten eine genaue und präzise Methode zur Quantifizierung von dsDNA-Proben. Um den Assay durchzuführen, verdünnen Sie Ihre Probe (ein beliebiges Volumen von 1 bis 20 µl ist akzeptabel) in die bereitgestellte 1X-Arbeitslösung und messen Sie dann die Konzentration mit einem Fluoreszenzplatten-Lesegerät.
Das Quant-iT 1X dsDNA HS Assay-Kit ist für anfängliche Probenkonzentrationen von 10 pg/µl bis 100 ng/µl genau und bietet einen Kern-Nachweisbereich von 0,2 ng bis 100 ng DNA im Assay-Röhrchen. Das Quant-iT 1X dsDNA BR Assay-Kit ist für anfängliche DNA-Probenkonzentrationen von 200 pg/µl bis 4000 ng/µl (je nach Probenvolumen) genau und bietet einen Nachweisbereich von 4 bis 4000 ng DNA.
Häufige Kontaminanten wie Salze, freie Nukleotide, Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Proteine beeinflussen den Assay nicht. Die „1X“ dsDNA Assay-Kits bieten Reagenz und Puffer in einer gebrauchsfertigen Formulierung und sind für dsDNA über ssDNA, RNA und Protein hochselektiv.
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenz
Mikrotiterplatten-Lesegerät
Quant-iT
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Quant-iT™ dsDNA Assay-Kits, hohe Empfindlichkeit (HS) und großer Bereich (BR)