Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ dsDNA Assay-Kits, hohe Empfindlichkeit (HS) und großer Bereich (BR)
GREENER_CHOICE
Für eine einfache und genaue dsDNA-Quantifizierung ermöglichen die Quant-iT 1X dsDNA HS- und BR-Assays bis zu 1.000 fluoreszenzbasierte Assays in einem 96-Well-Mikrotiterplattenformat.
Marke:  Invitrogen™ Q33267
462.08 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17116039
  • 640.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
Mit den Quant-iT 1X dsDNA HS (High-Sensitivity) und Quant-iT 1X dsDNA BR (Broad Range) Assay-Kits können Sie die DNA-Quantifizierung einfach und präzise in einer gebrauchsfertigen 1X-Formulierung vornehmen. Beide Kits bieten eine gebrauchsfertige Arbeitslösung. Laden Sie einfach Ihre Probe, geben Sie die Qubit 1X dsDNA HS- oder BR-Arbeitslösung hinzu und messen Sie die Konzentration mit einem Fluoreszenz-basierten Mikrotiterplatten-Lesegerät.
Die Quant-iT 1X dsDNA HS- und BR Assay-Kits sind für doppelsträngige DNA (dsDNA) über RNA hochselektiv und bieten eine genaue und präzise Methode zur Quantifizierung von dsDNA-Proben. Um den Assay durchzuführen, verdünnen Sie Ihre Probe (ein beliebiges Volumen von 1 bis 20 µl ist akzeptabel) in die bereitgestellte 1X-Arbeitslösung und messen Sie dann die Konzentration mit einem Fluoreszenzplatten-Lesegerät.
Das Quant-iT 1X dsDNA HS Assay-Kit ist für anfängliche Probenkonzentrationen von 10 pg/µl bis 100 ng/µl genau und bietet einen Kern-Nachweisbereich von 0,2 ng bis 100 ng DNA im Assay-Röhrchen. Das Quant-iT 1X dsDNA BR Assay-Kit ist für anfängliche DNA-Probenkonzentrationen von 200 pg/µl bis 4000 ng/µl (je nach Probenvolumen) genau und bietet einen Nachweisbereich von 4 bis 4000 ng DNA.
Häufige Kontaminanten wie Salze, freie Nukleotide, Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Proteine beeinflussen den Assay nicht. Die „1X“ dsDNA Assay-Kits bieten Reagenz und Puffer in einer gebrauchsfertigen Formulierung und sind für dsDNA über ssDNA, RNA und Protein hochselektiv.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 x dsDNA, breites Spektrum
506/523
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
4 bis 4000 ng
1 kit
Fluoreszenz
Mikrotiterplatten-Lesegerät
1.000 (200 μl Assay-Volumen)
Quant-iT
Dieses Assay-Kit wird in zwei Teilen geliefert.
• Die Quant-iT 1 x dsDNA BR-Arbeitslösung wird (bei Umgebungsbedingungen) geliefert.
• Quant-iT 1 x dsDNA BR Lambda-DNA-Standards werden auf Nasseis geliefert.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Manuals
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Invitrogen™ Quant-iT™ dsDNA Assay-Kits, hohe Empfindlichkeit (HS) und großer Bereich (BR) > Quant-iT™ 1 x dsDNA BR-Assay; 1000 Assays
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.