Learn More
Qualitätskontrollstandards 23 für ICP, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep QC-23
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11475938
  • 626.00 CHF / 125 Milliliter
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Qualitätskontrollstandard 23
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
10.0, 90.0
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
10 % HNO3
Assurance
Standard 23
125 ml
7440-02-0, 7439-96-5, 7439-92-1, 7440-50-8, 7697-37-2, 74-97-5
Certified Reference Material
Ag, Al, B
AA, ICP
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Qualitätskontrollstandards 23 für ICP, SPEX CertiPrep™ > 125 ml; dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Produkt nur für den Laborgebrauch