Learn More
3M™ Qualitative Fit-Test Kit
This Qualitative Fit-Test Kit contains everything necessary to fit test any particulate respirator or gas/vapor respirator with a particulate prefilter.
Marke: 3M™ 7000001898
180.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Includes: Laminierte Bedienungsanleitung (mehrsprachig); 0,9 oz. (55 ml) Empfindlichkeitslösung; 1,9 oz. (55 ml) Dichtigkeitstestlösung; zwei Zerstäuber; Haube; Halsband; zwei Sets mit Ersatz-Zerstäubereinsätzen. Die optionale Schulungs- und Dichtsitzprüfungsbox enthält Materialien des Dichtsitzprüfungskits sowie Schulungsmaterialien (Videos, Poster und Literatur).
Beschreibung
- Funktioniert, indem eine süße Lösung in die Umgebung der Haube gespritzt wird
- Wenn der Träger den süßen Geschmack nicht erkennt, wurde die Dichtsitzprüfung bestanden
Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Bestellinformation
Individual 1.9 oz. (55 mL) bottles of sensitivity solution or fit test solution also available.
Compliance
Erfüllt die Leistungskriterien für die Prüfung von Atemschutzgeräten gemäß OSHA 29 CFR 1910.134, Anhang A.
Spezifikation
Prüfkit für qualitative Passform | |
Dichtsitzprüfung von Atemschutzmasken | |
FT-10 |
OSHA 29 CFR 1910.134, Anhang A | |
Laminierte Bedienungsanleitung, Empfindlichkeitslösung, Dichtigkeitstestlösung, zwei Zerstäuber, Haube, Manschette, zwei Sets mit Ersatz-Zerstäubereinsätzen. |
Videos
-
3M Fit test kit training video
For Occupational Use Only