Learn More
QK-Standard 7 für Umweltanalysen, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
208.00 CHF - 352.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ICP-Qualitätskontrollstandard 7 |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Güte | Umwelt |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Komponenten in 5 % HNO3/tr. HF: Al •100 μg/ml Ba •100μ g/ml B •100 μg/ml K •1000μ g/ml Si •50 μg/ml Ag •100μ g/ml Na •100μ g/ml |
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11485938
|
SPEX Certiprep
QC-7 |
125 ml |
208.00 CHF
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11495938
|
SPEX Certiprep
QC-7-500 |
500 ml |
352.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
K | 1000μg/ml |
Ag | 100μg/ml |
Al | 100μg/ml |
B | 100μg/ml |
Ba | 100μg/ml |
Na | 100μg/ml |
Si | 50 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
ICP-Qualitätskontrollstandard 7 | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Komponenten in 5 % HNO3/tr. HF: Al •100 μg/ml Ba •100μ g/ml B •100 μg/ml K •1000μ g/ml Si •50 μg/ml Ag •100μ g/ml Na •100μ g/ml |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Umwelt |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
missing translation for 'dotInformation' : Gefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Quality Control Standard 7
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch