Learn More
QK-Standard 7 für Umweltanalysen, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep QC-7
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11485938
  • 208.00 CHF / 125 Milliliter
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
K1000μg/ml
Ag100μg/ml
Al100μg/ml
B100μg/ml
Ba100μg/ml
Na100μg/ml
Si50 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
ICP-Qualitätskontrollstandard 7
125 ml
Certified Reference Material
5 % HNO3/tr F
Umwelt
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AA, ICP
Komponenten in 5 % HNO3/tr. HF:
Al    •100 μg/ml
Ba    •100μ g/ml
B    •100 μg/ml
K    •1000μ g/ml
Si    •50 μg/ml
Ag    •100μ g/ml
Na    •100μ g/ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
QK-Standard 7 für Umweltanalysen, SPEX CertiPrep™ > 125 ml; dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Produkt nur für den Laborgebrauch