Learn More
Pyridin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10791895
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyridin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791895
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10791895
Marke: Thermo Scientific Acros 396800010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt -42.0°C
Namenshinweis For HPLC
Extinktion 0.02 max. (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 345nm, 0.01 max. (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 400nm, 0.05 max. (1cm cell vs HPLC-grade water) at 340nm
CAS 110-86-1
Dichte 0.9780g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 116.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 17°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5085 to 1.5105
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 0.978
Summenformel C5H5N
MDL-Nummer MFCD00011732
UN-Nummer 1282
Viskosität 0.95 mPa.s (20°C)
Wasser 0.05% max.
Merck Index 15, 8081
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
IUPAC-Name Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number396800010
ChargennummerA0458200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog Number396800010
ChargennummerA0453031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2023 Catalog Number396800010
ChargennummerA0447010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number396800010
ChargennummerA0442996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog Number396800010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: pyridine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyridin, Thermo Scientific Chemicals >