compliance-icons compliance-icons
Pyridin, CHROMASOLV™ Plus, füor HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën
Artikelnummer. 15642840
1 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
Verpackung:
Glasflasche
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.9 %
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Azabenzen, Azin, Pyridin, Pyridin deutsch, Pyridin polnisch, Pyridin italienisch, RCRA-Abfallnummer u196, Caswell Nr. 717, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridin
Schmelzpunkt -42 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.9 %
Extinktion max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 350 nm, max. 0.02 bei 335 nm, max. 0.15 bei 315 nm, max. 1.0 bei 305 nm
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.978 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 115 °C
Menge 1 l
Flammpunkt 20 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H5N
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) >99.9%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyridin, CHROMASOLV™ Plus, füor HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën >