Learn More
Pyridin, ACS, ≥99.0 %, Honeywell™ Riedel-de Hëan™
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridin |
Dichte | 0.978 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.124 |
Zündpunkt | 899 °C |
Verpackung | Aluminiumflasche |
UN-Nummer | UN1282 |
Beilstein | 103233 |
Formelmasse | 79.1 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.0 % |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyridin, ACS, ≥99.0 %, Honeywell™ Riedel-de Hëan™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur