Learn More
Pyridin, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™ Artikelnummer.: 15658040
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Pyridin, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15658040 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
250 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15658040
Marke: Honeywell Research Chemicals P57506250ML
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Azabenzen, Azin, Pyridin, Pyridin deutsch, Pyridin polnisch, Pyridin italienisch, RCRA-Abfallnummer u196, Caswell Nr. 717, rcra waste number u196, caswell no. 717Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridin
pH 8.8 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt -42 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.978 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 115 °C (1013 hPa)
Menge 250 ml
Explosionsgrenze 0.124
Flammpunkt 17 °C (62.6 °F)
Zündpunkt 899 °F
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 10 mmHg (13.2 °C), 20 mmHg (25 °C)
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 79.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: pyridine
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyridin, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™ >