Learn More
Pyridin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridine |
Schmelzpunkt | -42.0°C |
Dichte | 0.9780g/mL |
Siedepunkt | 115.0°C to 116.0°C |
Flammpunkt | 17°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5085 to 1.5105 |
Menge | 100 mL |
Beilstein | 20,181 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460267 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 290860025,290860100,290860010,290861000 |
A0469994 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 290860025,290860100,290860010,290861000 |
A0450989 | Analysenzertifikat | 04/03/2024 | 290860025,290860010,290861000 |
A0460267 | Analysenzertifikat | 22/02/2024 | 290860025,290860010,290861000 |
A0445552 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 290860025,290860100,290860010,290861000 |