Learn More
Pyridin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
56.50 CHF - 659.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11464054
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12005.AP
500 mL
56.50 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11474054
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12005.0F
2500 mL
195.00 CHF
2500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11484054
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12005.0D
10,000 mL
659.00 CHF
10000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Als polares, basisches, reaktives Lösungsmittel, Ausgangsprodukt und Reagenz findet Pyridin ein breites Spektrum von Anwendungen für Pharmazeutika, Agrochemikalien und bei der Herstellung von Farbstoffen und Gummi. Darüber hinaus wird es in der Textilindustrie zur Verbesserung der Netzkapazität von Baumwolle eingesetzt. Pyridin findet Anwendungen in chemischen Spezialreagenzien wie Cornforth Reagenz (Pyridinium-dichromat, PDC), Pyridinium-chlorochromat (PCC), Collins Reagenz (Komplex aus Chrom(VI)-oxid mit Pyridin) und dem Sarret Reagenz (Komplex aus Chrom(VI)-oxid mit Pyridin). Pyridin ist ein weit verbreiteter Ligand in der Koordinationschemie. Pyridin-Basen-Addukte wie Pyridin-Boran und Pyridin-Schwefel-Trioxid werden aufgrund überlegener Reaktivität und Löslichkeit häufig verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, PET-Ether und Ölen.
Hinweise
Pyridin ist bei normalen Temperaturen und Drücken stabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyridin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals