Learn More
Pyridin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484054
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyridin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484054
10,000 mL, 10000 Milliliter
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11484054
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12005.0D
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Als polares, basisches, reaktives Lösungsmittel, Ausgangsprodukt und Reagenz findet Pyridin ein breites Spektrum von Anwendungen für Pharmazeutika, Agrochemikalien und bei der Herstellung von Farbstoffen und Gummi. Darüber hinaus wird es in der Textilindustrie zur Verbesserung der Netzkapazität von Baumwolle eingesetzt. Pyridin findet Anwendungen in chemischen Spezialreagenzien wie Cornforth Reagenz (Pyridinium-dichromat, PDC), Pyridinium-chlorochromat (PCC), Collins Reagenz (Komplex aus Chrom(VI)-oxid mit Pyridin) und dem Sarret Reagenz (Komplex aus Chrom(VI)-oxid mit Pyridin). Pyridin ist ein weit verbreiteter Ligand in der Koordinationschemie. Pyridin-Basen-Addukte wie Pyridin-Boran und Pyridin-Schwefel-Trioxid werden aufgrund überlegener Reaktivität und Löslichkeit häufig verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, PET-Ether und Ölen.
Hinweise
Pyridin ist bei normalen Temperaturen und Drücken stabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt -42°C
Dichte 0.978
Siedepunkt 115°C
Menge 10,000 mL
Flammpunkt 20°C (68°F)
Geruch Unpleasant
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.51
Prozentgehaltsbereich ≥99%
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Merck Index 14,7970
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyridin, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals >