Learn More
Pyridin-4-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
31.10 CHF - 253.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1692-15-5
Summenformel C5H6BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.92
MDL-Nummer MFCD01074545
InChI-Schlüssel QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acid
PubChem CID 2734379
SMILES OB(O)C1=CC=NC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10337853
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC04212DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
31.10 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10503153
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC04212EA
10 g Bernsteinfarbene Glasflasche
253.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyridin-4-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™