Learn More
Pyrex™ Gummi-Druckball für automatische Büretten der Klasse AS
Leuchtend rote Gummi-Blaskugel
Marke: Pyrex 3297/14AS
30.45 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zur Verwendung mit Auto-Büretten der Klasse AS
Spezifikation
Gummi | |
Blasebalg | |
Autobüretten der Klasse AS | |
Autobüretten der Klasse AS |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%