Learn More
Fisherbrand™ Pyrex™ Magnetrührstab
Geeignet für Hochtemperaturanwendungen bis 274 °C. Fisherbrand™ Pyrex™ Magnetische Rührstäbe haben eine vollständig glatte Oberfläche, die keine Absorption bietet und einfach zu reinigen ist.
Marke:  Fisherbrand™ 371015008
21.57 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15535594
  • 22.70 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • In Glas eingeschlossner Alnico-Magnet
  • Hergestellt in einer Einrichtung mit ISO 9001:2008-Zulassung
  • Entspricht den Spezifikationen des US-Arzneibuchs für Borosilikatglas Typ I
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pyrex™ Magnetrührstab >