Learn More
Fisherbrand™ Glasummantelter Rührstab
Zur Verwendung mit stark abrasiven Medien, die PTFE abtragen würden. Der glasummantelte Magnetrührstab besitzt eine zylindrische Form und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 001.1225
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Anwendung bei stark abschleifenden Medien, die PTFE erodieren können
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Durchsichtig | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
25 mm | |
Zylindrisch |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Glasummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
6 mm | |
5/Pckg. |