Learn More
Corning™ PYREX™ GL45 Schraubverschluss aus Polypropylen mit Dichtung, orange
Nicht steril, wiederverwendbare Kappen
101.99 CHF - 115.56 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Graduierte Erlenmeyerkolben und Medienflaschen |
---|---|
Produkttyp | Kappe |
Gewindegröße | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Produktcode | Marke | Verschlussmaterial | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussmaterial | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11941831
|
Corning™
1395-45LTC |
Polypropylen | Orange |
115.56 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17223484
|
Corning™
1395-45HTC |
PBT | Rot |
101.99 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Nicht steril, wiederverwendbare Kappen
Wählen Sie orangefarbene Polypropylen-Kappen für Temperaturen bis zu 140 °C (284 °F) und rote PBT-Kappen für Temperaturen bis zu 180 °C (356 °F).
Spezifikation
Graduierte Erlenmeyerkolben und Medienflaschen | |
GL 45 | |
Wiederverwendbar |
Kappe | |
Autoklavierbar | |
Unsteril |