Learn More
Corning™ PYREX™ GL45 Schraubverschluss aus Polypropylen mit Dichtung, orange
Nicht steril, wiederverwendbare Kappen
Marke: Corning™ 1395-45HTC
Beschreibung
Nicht steril, wiederverwendbare Kappen
Dies sind verschiedene Größen und Arten von Schraubkappen für die Verwendung mit Vorratsflaschen.
Spezifikation
Rot | |
Rot | |
10/Karton | |
Kappe | |
Bis zu 180 °C | |
Autoklavierbar | |
Unsteril |
PBT | |
Graduierte Erlenmeyerkolben und Medienflaschen | |
10/Packung | |
Bis zu 356 °F. | |
GL 45 | |
Wiederverwendbar | |
Hochtemperatur |