Learn More
Pyrex™ Trichter mit Frittenboden aus Glas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ Trichter mit Sinterglasscheibe wird für die Filtration von Lösungen verwendet. Er ist widerstandsfähig gegen die meisten korrosiven Substanzen und macht Filterpapier überflüssig.
65.90 CHF - 523.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Stiel | 8 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Filtration von Lösungen |
Enthält | Scheibe aus Sinterglas |
Produktcode | Marke | Porosität | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12613212
|
Pyrex
3730/06 |
3 | 20 mm | 20 ml | 130 mm |
267.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12623212
|
Pyrex
3730/08 |
4 | 20 mm | 20 ml | 130 mm |
266.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11333674
|
Pyrex
3750/03 |
3 | 30 mm | 30 ml | 144 mm |
65.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15507720
|
Pyrex
3730/04 |
2 | 20mm | 20 mL | 130 mm |
523.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ Trichter mit Sinterglasscheibe wird für die Filtration von Lösungen verwendet.Er ist widerstandsfähig gegen die meisten korrosiven Substanzen und macht Filterpapier überflüssig.
- Sinterscheibe aus Pyrex™-Borosilikatglas
- Für Filtration von Lösungen: – Keine Notwendigkeit für Filterpapier, – Beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure
- Verfügbar in einer Auswahl von Porositäten
Spezifikation
8 mm | |
Zur Filtration von Lösungen | |
Scheibe aus Sinterglas |