Learn More
Pyrex™ Trichter mit Frittenboden aus Glas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ Trichter mit Sinterglasscheibe wird für die Filtration von Lösungen verwendet. Er ist widerstandsfähig gegen die meisten korrosiven Substanzen und macht Filterpapier überflüssig.
Marke:  Pyrex 3730/06
238.39 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12613212
  • 267.00 CHF / 5 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ Trichter mit Sinterglasscheibe wird für die Filtration von Lösungen verwendet.Er ist widerstandsfähig gegen die meisten korrosiven Substanzen und macht Filterpapier überflüssig.
  • Sinterscheibe aus Pyrex™-Borosilikatglas
  • Für Filtration von Lösungen: – Keine Notwendigkeit für Filterpapier, – Beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure
  • Verfügbar in einer Auswahl von Porositäten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 ml
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas
Zur Filtration von Lösungen
Scheibe aus Sinterglas
3
Filtertrichter
8 mm
130 mm
20 mm
75 mm
16 bis 40 μm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Pyrex™ Trichter mit Frittenboden aus Glas > Fassungsvermögen:20 ml; Porositätsklasse:3