Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Marke: Corning™ 4980-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
- Hergestellt aus PYREX™ für erhöhte Haltbarkeit
- Mechanisch stärker als Standardkolben
- Verstärkte Ränder zur Verringerung von Ausbröckeln und Bruchschäden
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
Spezifikation
verstärkt gearbeitet | |
10 ml | |
5 bis 0,5 ml | |
1,96 in. | |
Kein Stopfen | |
12/Karton | |
Große Emaille-Markierung | |
Enghals | |
31 mm |
1,22 in. | |
Borosilikatglas | |
5 mL | |
5 cm | |
Enghals | |
12/Packung | |
Wiederverwendbar | |
Unsteril | |
0 |
SLW007 Verrerie Usage Intensif Mise page 1
DateigrößeVersion: 182.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern > 10 ml, kein Stopfen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur