Learn More
Eppendorf™ MixMate™, Grundgerät ohne Gefäßhalter
Der 3-in-1-Mischer für Platten, Reaktionsgefäße und Vortexmischen. Mit diesem Hochgeschwindigkeitsgerät werden Ihre Proben garantiert in Sekunden gründlich durchmischt. Herausragende 2DMix-Control sorgt für optimale Durchmischung mit Anti-Spill-Technologie.
Marke:  Eppendorf™ 5353000510
2224.26 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16080542
  • 2341.33 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • High-Speed-Mischer (3.000 rpm) für schnelles und effektives Durchmischen kleiner Volumina in allen gängigen Laborgefäßen bis 50 mL
  • Die Technologie 2DMix-Control (planare Mischbewegung) für kontrolliertes Mischen und reproduzierbare Mischergebnisse in Sekunden
  • Anti-Spill-Technologie für kontrollierte Mischbewegungen ohne Deckelbenetzung und Kreuzkontamination
  • 5 verschiedene Gefäßhalter (0,5  mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 25/50 mL, PCR-96-Well-Platten)  für hohe Gefäßflexibilität
  • Integrierte ergonomische Vortexfunktion zum individuellen Probenmischen verschiedener Gefäßformate
  • Ergonomische Bedienung durch minimale Hand-Arm-Vibrationsübertragung beim Vortexen (Zertifikat liegt vor) (PhysioCare Concept™)
  • 5 Funktionstasten mit vordefinierten Standard-Mischparametern für einfache Bedienung
  • Hohe Stabilität – bleibt auch bei höchster Mischgeschwindigkeit standfest
  • Extrem leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3.000 U/min
40 W
0,2 ml; 0,5 ml; 1,5 ml; 2,0 ml; 1 x DWP/1 x PCR-Platte
50/60 Hz
13 cm
4,2 kg
230 V
Mikroröhrchen, Röhrchen, 1 x DWP/1 x PCR-Platte
EU-Stecker
23 cm
17 cm
96 x 0,2 ml; 24 x 0,5 ml; 24 x 1,5 ml; 24 x 2,0 ml; 1 x DWP/1 x PCR-Platte
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ MixMate™, Grundgerät ohne Gefäßhalter > Steckertyp: EU