Learn More
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern
Hergestellt aus besonders langlebigem PYREX™. Erlenmeyer-Stil, robuste Oberfläche mit Werkzeugspitze und weitem Hals.
Marke:  Corning™ 4980-250
130.23 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11951516
  • 177.00 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. PYREX™ hochbelastbare Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas sind für eine längere Lebensdauer und höhere Anwendersicherheit konzipiert.
  • Hergestellt aus PYREX™ für mehr Widerstandsfähigkeit
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkter Rand für weniger Splittern und Brechen
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gummi
Borosilikatglas
132 mm
Enghals
12 St./Packung
Ja
Unsteril
6
250 ml
Ja
Stopfen
48/Packung
Konisch
Ja
82 mm
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Kolben mit verstärkten Rändern > 250 ml, Stopfen