Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 96-well Fast Thermal Cycler, 0.1 mL
Entwickelt für die In-vitro-PCR-Diagnostik
Marke: Applied Biosystems™ 4452299
Beschreibung
Der Veriti™ Dx 96-Well Schnell-Thermocycler verfügt über einen anwenderfreundlichen Farb-Touchscreen, der die Einrichtung und Verwendung des Systems vereinfacht, und VeriFlex Blöcke, sechs unabhängige Temperaturblöcke, die eine präzise Kontrolle Ihrer PCR-Optimierung ermöglichen. Optionale Einrichtungen für schnelle PCR- oder Standard-PCR-Methoden bieten Flexibilität, um die PCR-Zykluszeiten zu verkürzen.
- Verfügt über eine anwenderfreundliche grafische Bedienoberfläche (6,5 Zoll-VGA-Touchscreen)
- Innovative VeriFlex™ Blöcke bieten eine komfortable PCR-Optimierung
- Standardmäßiges und schnell aktiviertes Cycling für Ihre gegenwärtigen und zukünftigen PCR-Anforderungen
- Kürzere PCR-Reaktionszeit bei schnelleren Anstiegsraten
- Der erste Endpunkt-Thermocycler, der für die In-vitro-Diagnostik erhältlich ist
- Kontrolle auf Knopfdruck Die leistungsstarke und dennoch anwenderfreundliche Bedienoberfläche des Veriti DX 96-Well Schnell-Thermocyclers wird über den 6,5 Zoll (16,51 cm) VGA-Farb-Touchscreen gesteuert. Der große Bildschirm ermöglicht eine einfache Betrachtung Ihrer Temperaturprofile. Darüber hinaus erleichtern Ihnen die großen Navigationstasten die Programmierung des Veriti Dx Thermocyclers. Für die Einrichtung und Navigation des Veriti Dx Thermocyclers sind weder Touchpen noch Maus erforderlich
- VeriFlex Blöcke: Erweiterte PCR-Funktionalität Der Veriti DX 96-Well-Schnell-Thermocycler verfügt über innovative VeriFlex-Blöcke für eine verbesserte PCR-Funktionalität. Sechs separate Peltier-Blöcke bieten maximale Vielseitigkeit und Flexibilität und bieten zwei Hauptvorteile: 1.) PCR-Optimierung – die Fähigkeit, jeden Block auf eine bestimmte Temperatur einzustellen, ist ideal für die präzise Steuerung der PCR-Optimierung; 2.) Durchführen mehrerer Experimente – die Blöcke können auch für bis zu sechs verschiedene Annealing-Temperaturen im gleichen Durchlauf verwendet werden. Aufgrund dieser erweiterten Funktionen ist der Veriti Dx 96-Well Schnell-Thermocycler mit VeriFlex Blöcken der perfekte Thermocycler für jedes Labor.
- Schnelle Einrichtung, schnelle Ergebnisse Der Veriti Dx 96-Well Schnell-Thermocycler bietet zwei Optionen für die Methodennavigation. Für eine schnelle Einrichtung können Sie eine der vorprogrammierten Durchlaufmethoden auswählen. Wenn Sie Ihre eigenen Methoden einprogrammieren möchten, tippen Sie einfach auf den Schritt, den Sie einrichten möchten, und geben Sie dann über das Tastenfeld die Schritte für das Thermocycling ein. Nach Abschluss der Einrichtung können Sie die Methode auf dem Gerät oder auf einem USB-Stick speichern
- Kontrollieren Sie Ihre Zeit: Seien Sie schnell, wann immer Sie wollen Mit dem Veriti Dx 96-Well Schnell-Thermocycler erhalten Sie zwei Thermocycler in einem: einen Standard-Thermocycler mit einer besseren Gradientenfunktion und einen schnell aktivierbaren Thermocycler. Ganz gleich, ob Sie derzeit eine schnelle PCR durchführen und Ihre PCR-Zykluszeiten verkürzen müssen oder ob Sie möglicherweise eine Anwendung für eine schnelle PCR in der Zukunft benötigen – der Veriti Dx Thermocycler bietet Ihnen die Flexibilität, schnell voranzukommen, wann immer Sie möchten
- Hergestellt gemäß ISO 13485 und GMP-Anforderungen
- Blockformat: Nicht austauschbar, Reaktionsgeschwindigkeit: Schnell, standardmäßig
Schnelle PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Certifications
CE IVD–Kennzeichnung in Europa
Compliance
Für die In-vitro-Diagnostik als Medizinprodukt der US-amerikanischen FDA Klasse I eingestuft. Entspricht den Anforderungen von IVDD (98/79/EC) und ist in Europa mit einem CE IVD-Zeichen gekennzeichnet.
Spezifikation
Nicht austauschbar | |
Veriti Dx-Thermocycler | |
Schnell, standardmäßig | |
96-Well, 0,1 ml | |
6,5 Zoll VGA-Farb-Touchscreen (32 k) | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Ethernet | |
> 500 Protokolle | |
11,4 kg (25 lb.) |
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
48,5 x 23,7 x 24,5 cm (19,1 x 9,3 x 9,6 in.) | |
100 bis 240 V | |
Thermocycler | |
0 °C bis 100 °C | |
5 °C/s (Block), 4,25 °C/s (Probe) | |
1 instrument | |
Schneller 96-Well, 6-Zonen-VeriFlex-Block |