Learn More
Corning™ PYREX™ Serologische Einweg-Glaspipetten, einzeln verpackt
Auf Volumenabgabe (TD) mit Blow-Out kalibriert. Corning™ Pyrex™ Serologische Einweg-Glaspipetten (einzeln verpackt) erleichtern und beschleunigen durch ihre langen, schlanken, konischen Spitzen das Pipettieren.
44.10 CHF - 402.31 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM E714 |
---|---|
Material | Glas |
Skala | Ja |
Spitzenform | Rund |
Typ | Serologische Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Farbe | Negative Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Farbe | Negative Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13003093
|
Corning™
7077-2N |
2 ml | 0.01 ml | Grün | 0.2 ml | N/A | ||||||
10776133
|
Corning™
7077-2N |
2 ml | 0.01 ml | Grün | 0.2 ml |
336.51 CHF
720 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11313845
|
Corning™
7077-10N |
10 ml | 0.1 ml | Orange | 2 ml | N/A | ||||||
10785573
|
Corning™
7077-10N |
10 ml | 0.1 ml | Orange | 2 ml |
402.31 CHF
600 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10494343
|
Corning™
7077-5N |
5 ml | 0.1 ml | Blau | 1 ml |
357.96 CHF
720 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11303845
|
Corning™
7077-5N |
5 ml | 0.1 ml | Blau | 1 ml | N/A | ||||||
10526493
|
Corning™
7077-1N |
1 ml | 0.01 ml | Gelb | 0.2 ml |
341.51 CHF
800 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Steril, mit Stopfen
- Negative Graduierung
- Feuerpolierte Spitzen gewährleisten Gratfreiheit und gleichmäßige Durchflussraten
- Einfach zu öffnende Steri-View™-Verpackungen (eine Seite Papier, eine Seite Kunststoff) mit direkt auf dem Papier aufgedruckten farbcodierten Größenangaben erleichtern die Größenbestimmung
- Die Farbcodierung entspricht den ISO-Normen
Bestellinformation
Einzeln in leicht zu öffnenden Steri-View™ Verpackungen oder als Multipacks in Kunststoffbeuteln verpackt.
Spezifikation
ASTM E714 | |
Ja | |
Serologische Pipette |
Glas | |
Rund | |
Ja |