Learn More
Corning™ PYREX™ Serologische Einweg-Glaspipetten, einzeln verpackt
Auf Volumenabgabe (TD) mit Blow-Out kalibriert. Corning™ Pyrex™ Serologische Einweg-Glaspipetten (einzeln verpackt) erleichtern und beschleunigen durch ihre langen, schlanken, konischen Spitzen das Pipettieren.
Marke:  Corning™ 7077-2N
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10776133
  • 336.51 CHF / 720 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Steril, mit Stopfen
  • Negative Graduierung
  • Feuerpolierte Spitzen gewährleisten Gratfreiheit und gleichmäßige Durchflussraten
  • Einfach zu öffnende Steri-View™-Verpackungen (eine Seite Papier, eine Seite Kunststoff) mit direkt auf dem Papier aufgedruckten farbcodierten Größenangaben erleichtern die Größenbestimmung
  • Die Farbcodierung entspricht den ISO-Normen
Bestellinformation
Einzeln in leicht zu öffnenden Steri-View™ Verpackungen oder als Multipacks in Kunststoffbeuteln verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ASTM E714
Ja
0.2 ml
0,06 oz.
2 ml
Ja
Glas
0.01 ml
Rund
Grün
Serologische Pipette
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ Serologische Einweg-Glaspipetten, einzeln verpackt > 2 mL