Learn More
Pyrex™ Exsikkatorplatten
Für den Einsatz mit Pyrex Vakuum- und Nichtvakuum-Exsikkatoren
60.20 CHF - 1115.00 CHF
Spezifikation
Material Metall
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11955879
Unterlagen ansehen
Pyrex
1597/04D
Plattengröße: 200 mm
60.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11859932
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
7510B
Plattengröße: 150 mm
1115.00 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11945879
Unterlagen ansehen
Pyrex
1597/02D
Plattengröße: 150 mm
63.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit Pyrex Vakuum- und Nichtvakuum-Exsikkatoren
  • Für den Einsatz mit Pyrex Vakuum- und Nichtvakuum-Exsikkatoren
Spezifikation
Spezifikation
Metall