Learn More
Pyrex™ Exsikkatorplatten
Für den Einsatz mit Pyrex Vakuum- und Nichtvakuum-Exsikkatoren
Marke: Pyrex 1597/02D
58.47 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für den Einsatz mit Pyrex Vakuum- und Nichtvakuum-Exsikkatoren
- Für den Einsatz mit Pyrex Vakuum- und Nichtvakuum-Exsikkatoren
Spezifikation
Plattengröße: 150 mm | |
Metall | |
Pyrex Exsikkator mit und ohne Vakuum |