Learn More
Pyrex™ Exsikkatorplatten
Für den Einsatz mit Pyrex Vakuum- und Nichtvakuum-Exsikkatoren
Marke: Pyrex 1597/04D
55.77 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für den Einsatz mit Pyrex Vakuum- und Nichtvakuum-Exsikkatoren
- Für den Einsatz mit Pyrex Vakuum- und Nichtvakuum-Exsikkatoren
Spezifikation
Exsikkatorplatte | |
Plattengröße: 200 mm | |
Metall | |
Exsikkatoren mit und ohne Vakuum |