Learn More
Pyrex™ Zylindrischer Glastrichter mit Glasküken
Für den Transfer von Flüssigkeiten.
128.00 CHF - 227.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11333684
|
Pyrex
3590/08 |
1000 ml |
227.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11313684
|
Pyrex
3590/04 |
250 ml |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11323684
|
Pyrex
3590/06 |
500 ml |
162.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11303684
|
Pyrex
3590/02 |
100 ml |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12433481
|
Pyrex
3590/01 |
50 ml |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Entspricht ISO 4800 Typ 4
- Hergestellt aus Pyrex-Borosilikatglas
- Mit doppelt graduierter Skala, die das ungefähr enthaltene/abgelassene Volumen anzeigt
- Graduierungen in weißer Emaillefarbe
- Mit austauschbarem Glashahn
- Mit Glasstopfen
Spezifikation
Ja | |
Tropftrichter |