Learn More
Pyrex™ Zylindrischer Glastrichter mit Glasküken
Für den Transfer von Flüssigkeiten.
Marke:  Pyrex 3590/04
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11313684
  • 145.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4800 Typ 4
  • Hergestellt aus Pyrex-Borosilikatglas
  • Mit doppelt graduierter Skala, die das ungefähr enthaltene/abgelassene Volumen anzeigt
  • Graduierungen in weißer Emaillefarbe
  • Mit austauschbarem Glashahn
  • Mit Glasstopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Ja
5 ml
Pyrex™, Borosilikatglas
Glasstopfen und Schlüssel
Tropftrichter