Learn More
Pyrex™ Zertifizierter Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas mit Graduierung in weißer Emailfarbe.
Marke: Pyrex 1140/02M
107.70 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus PyrexTM Borosilikatglas mit weiß emaillierten Graduierungen.
- Erfüllt DIN ISO 24450
- Erlenmeyer-Muster
- Aus Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt
- Ausgezeichnete thermale Leistungsfähigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe
- Emaille-Graduierungen und Markierungspunkt in weiß
- Über volle Kapazität graduiert
- Mit Rückverfolgungscode für ein herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
Spezifikation
ISO 24450, DIN 12385 | |
Borosilikatglas, Pyrex™ | |
85 mm | |
Konisch | |
Ja | |
29 |
50 ml | |
Ja | |
Ungefähre Graduierungen | |
Ja | |
48 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14