Learn More
Pyrex™ Hülse aus Borosilikatglas
Pyrex™ Borosilikatglashülsen sind sehr widerstandsfähig gegen chemische Angriffe.
Marke:  Pyrex 3845/02M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15517730
  • 333.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
  • Borosilikatglas mit Sinterglasscheibe zum Tragen fester Proben
  • Nützlich für chemische Anwendungen, bei denen extrahiertes Material gewogen werden muss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
36 mm
Nützlich für chemische Anwendungen, bei denen das extrahierte Material gewogen werden muss
Scheibe aus Sinterglas
Extraktionshülse
Borosilikatglas
Porosität 1
95 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Hülse aus Borosilikatglas > Scheibendurchmesser: 30 mm; Außendurchmesser: 36 mm