Learn More
Pyrex™ Borosilikatglas, nicht vakuumtaugliche Exsikkatoren
Einfaches Design zum Trocknen unter atmosphärischem Druck.
Marke:  Pyrex 1591/02D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12476947
  • 343.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Robuster Exsikkatorboden und Deckel aus Borosilikatglas
  • Geschliffene Glasflansche
  • Platten befestigt auf einer inneren Leiste im Sockel
  • 2 verschiedene Größen – für Platten mit 150 mm oder 200 mm Durchmesser
  • Zubehör: Perforierte Metallplatte erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Exsikkatoren ohne Vakuum
Platte: 200 mm
220 mm
Kompletter Exsikkator
120 mm
Name des Produkts
Pyrex™ Borosilikatglas, nicht vakuumtaugliche Exsikkatoren > Durchmesser: 220 mm; Höhe: 120 mm