Learn More
Pyrex™ Borosilikatglas, nicht vakuumtaugliche Exsikkatoren
Einfaches Design zum Trocknen unter atmosphärischem Druck.
266.00 CHF - 343.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Exsikkatoren ohne Vakuum
Enthält Kompletter Exsikkator
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12466947
Unterlagen ansehen
Pyrex
1590/02D
170 mm 85 mm
266.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12476947
Unterlagen ansehen
Pyrex
1591/02D
220 mm 120 mm
343.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuster Exsikkatorboden und Deckel aus Borosilikatglas
  • Geschliffene Glasflansche
  • Platten befestigt auf einer inneren Leiste im Sockel
  • 2 verschiedene Größen – für Platten mit 150 mm oder 200 mm Durchmesser
  • Zubehör: Perforierte Metallplatte erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Exsikkatoren ohne Vakuum
Kompletter Exsikkator