Learn More
Pyrex™ Randlose Röhrchen aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet eine überragende Leistung gegenüber neutralem Borosilikatglas und Kalknatronglas. Pyrex™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke und ohne Rand eignen sich optimal für mikrobiologische Kulturarbeiten.
77.05 CHF - 191.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11970955
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1622/09M
16 mm 100 mm 14 ml
119.60 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10755501
Unterlagen ansehen
Pyrex
1622/10M
16 mm 125 mm 17 ml
107.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10243310
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1622/12M
16 mm 150 mm 22 ml
108.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11960955
Unterlagen ansehen
Pyrex
1622/14M
16 mm 160 mm 23 ml
129.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11980955
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1622/15M
18 mm 180 mm 34 ml
140.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10754351
Unterlagen ansehen
Pyrex
1622/16M
18 mm 150 mm 28 ml
131.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10186164
Unterlagen ansehen
Pyrex
1622/02M
10 mm 75 mm 4 ml
78.83 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-01-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
10121690
Unterlagen ansehen
Pyrex
1622/04M
12 mm 75 mm 6 ml
77.05 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11900965
Unterlagen ansehen
Pyrex
1622/22M
24 mm 200 mm 73 ml
137.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10213600
Unterlagen ansehen
Pyrex
1622/06M
12 mm 100 mm 8 ml
111.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13058393
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1622/20M
24 mm 150 mm 55 ml
191.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für eine überlegene Leistung gegenüber neutralem Borosilikat und Kalknatronglas.Randlose Pyrex™ Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für Arbeiten mit mikrobiologischen Kulturen.
  • Mittleldicke Wände ohne Rand: für optimale Leistungsfähigkeit gebaut
  • Robuster Aufbau: ermöglicht den Gebrauch bei hohen Temperaturen bis zu 500 °C
  • Konform mit: ISO 4142
Spezifikation
Spezifikation
ISO 4142
Borosilikatglas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Randlose Röhrchen aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke