Learn More
Pyrex™ Randlose Röhrchen aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas gewährleistet eine überragende Leistung gegenüber neutralem Borosilikatglas und Kalknatronglas. Pyrex™ Reagenzgläser aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke und ohne Rand eignen sich optimal für mikrobiologische Kulturarbeiten.
Marke: Pyrex 1622/15M
93.45 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.61000kg
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für eine überlegene Leistung gegenüber neutralem Borosilikat und Kalknatronglas.Randlose Pyrex™ Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für Arbeiten mit mikrobiologischen Kulturen.
- Mittleldicke Wände ohne Rand: für optimale Leistungsfähigkeit gebaut
- Robuster Aufbau: ermöglicht den Gebrauch bei hohen Temperaturen bis zu 500 °C
- Konform mit: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
180 mm | |
Ideal für mikrobiologische Kulturarbeiten | |
Nein |
34 ml | |
Borosilikatglas | |
100/Packung | |
18 mm |