Learn More
Pyrex™ Kjeldahl-Kolben aus Borosilikatglas mit Schliffhülse
Zum Quantifizieren, Analysieren und Bestimmen des Stickstoffgehalts in organischen Stoffen nach dem Kjeldahl-Verfahren. Pyrex™ Kjeldahl-Kolben aus Borosilikatglas mit Schliffhülse fungieren als Luftkondensator und verringern den Sedimenttransport in den verschiedenen Stadien.
36.45 CHF - 318.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 3585 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Bodenform | Rund |
Verschlussgröße | 24/29 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12070563
|
Quickfit
FK500/3L |
500 ml | 305 mm |
36.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15527850
|
Quickfit
FK800/3L |
800 mL | 325 mm |
318.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15517850
|
Quickfit
FK300/3L |
300 mL | 295 mm |
184.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Zum Quantifizieren, Analysieren und Bestimmen des Stickstoffgehalts in organischen Stoffen nach dem Kjeldahl-Verfahren.Pyrex™ Kjeldahl-Kolben aus Borosilikatglas mit Schliffhülse fungieren als Luftkondensator und verringern den Sedimenttransport in den verschiedenen Stadien.
- Zur Bestimmung von Stickstoff nach der Kjeldahl-Methode
- Extra lange Hälse dienen als Luftkondensatoren während der Verdauungsphase und reduzieren die Einlagerung während der Destillation
Spezifikation
ISO 3585 | |
Borosilikatglas | |
Rund | |
24/29 |