Learn More
Pyrex™ Kjeldahl-Kolben aus Borosilikatglas mit Schliffhülse
Zum Quantifizieren, Analysieren und Bestimmen des Stickstoffgehalts in organischen Stoffen nach dem Kjeldahl-Verfahren. Pyrex™ Kjeldahl-Kolben aus Borosilikatglas mit Schliffhülse fungieren als Luftkondensator und verringern den Sedimenttransport in den verschiedenen Stadien.
Marke:  Quickfit FK500/3L
33.77 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12070563
  • 36.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Quantifizieren, Analysieren und Bestimmen des Stickstoffgehalts in organischen Stoffen nach dem Kjeldahl-Verfahren.Pyrex™ Kjeldahl-Kolben aus Borosilikatglas mit Schliffhülse fungieren als Luftkondensator und verringern den Sedimenttransport in den verschiedenen Stadien.
  • Für die Bestimmung des Stickstoffgehalts per Kjeldahl-Verfahren
  • Extra lange Hälse wirken als Luftkondensatoren während des Kochens und reduzieren das Mitreißen von Flüssigkeitstropfen während der Destillation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 3585
Borosilikatglas
Rund
24/29
500 ml
305 mm
98 mm