Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Rundkolben aus Borosilikatglas
Bei diesen robusten, birnenförmigen Kolben lassen sich Feststoffrückstände mühelos entfernen. Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas zeichnen sich durch eine große Oberfläche für schnelle Verdunstung aus.
54.00 CHF - 121.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12375263
|
Pyrex™
FD1L/4RE |
1000 ml | 29/32 | 198 mm |
121.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11921025
|
Pyrex™
FD100/4RE |
100 ml | 29/32 | 107 mm |
54.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12041672
|
Pyrex™
FD250/4RE |
250 ml | 29/32 | 151 mm |
56.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12071672
|
Pyrex™
FD500/4RE |
500 ml | 29/32 | 160 mm |
77.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Mit diesem robusten, birnenförmigen Kolben können Sie feste Rückstände mühelos entfernen.Die Florentiner Flasche aus Borosilikatglas von Quickfit™ verfügt über eine große Oberfläche für eine schnelle Verdunstung.
- Ideal für den Gebrauch mit Rotationsverdampfern geeignet
- Große Oberfläche für ein schnelles Verdampfen
- Robuste Konstruktion mit schweren Wänden für zusätzliche Festigkeit
- Form erlaubt ein einfaches Entfernen von festen Rückständen
Spezifikation
Borosilikatglas | |
29/32 |